Principaux documents
485055
Sigma-Aldrich
3′-Aminoacetanilide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PEMGGJDINLGTON-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable