482641
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
98%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Flurbiprofen
About This Item
Pureté
98%
Activité optique
[α]24/D +43°, c = 1 in chloroform
Pf
109-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H](C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
Informations sur le gène
human ... IL8RA(3577)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges