Principaux documents
482323
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
186 °C (lit.)
Densité
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
RFPBUXOVSZEMSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter