Principaux documents
482218
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2-Decanediol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Activité optique
[α]24/D −9°, c = 0.5 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
59-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
YSRSBDQINUMTIF-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable