Principaux documents
480541
Sigma-Aldrich
Adiponitrile-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,4-Dicyanobutane-d8, Hexanedinitrile-d8
About This Item
Formule linéaire :
NC(CD2)4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
295 °C (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
325.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
163.00 °C - closed cup