Principaux documents
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
Clé InChI
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves