478970
4-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
Point d'ébullition
170 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C=Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-6-8-13(9-7-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Clé InChI
PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup