478547
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
pb
240 °C (lit.)
Pf
25-26 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C)cc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7-3-4-9(12-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup