Documents
478385
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
44 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.377 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-6-3-5(10-4-11)1-2-7(6)9/h1-3H
Clé InChI
XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available