Principaux documents
478342
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
49-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(10(12)13)4-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup