Principaux documents
478326
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(NO2)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
50-55 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3FN2O3/c8-6-2-1-5(10(12)13)3-7(6)9-4-11/h1-3H
Clé InChI
XCDYDLFUPMSLGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable