Documents
47809
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H19Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19Cl2NO4/c25-15-10-9-14(21(26)12-15)11-22(23(28)29)27-24(30)31-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-10,12,20,22H,11,13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
Clé InChI
PGIMVGROPOKRNA-QFIPXVFZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable