478040
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenoxy)bis(N-methylphthalimide)
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H26N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
90%
Chaîne SMILES
CN1C(=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)N(C)C(=O)c6c5)cc4)cc2C1=O