477761
N,N-Diallyl-2,2,2-trifluoroacetamide
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
67-68.5 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H10F3NO/c1-3-5-12(6-4-2)7(13)8(9,10)11/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
YLFAOCVUPKJNHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter