Principaux documents
477427
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3-Difluoro-1,2-heptanediol
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CF2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Activité optique
[α]22/D +13°, c = 1.3 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
130-132 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(F)(F)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H14F2O2/c1-2-3-4-7(8,9)6(11)5-10/h6,10-11H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
NDZCPOSFHWMJGY-ZCFIWIBFSA-N