Key Documents
477303
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,2,9,10-Diepoxydecane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D +21°, neat
Point d'ébullition
95.5 °C/1.7 mmHg (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(CCC[C@@H]1CO1)CC[C@@H]2CO2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves