Documents
47724
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine methyl ester
≥97.0%
About This Item
Formule linéaire :
HCONHCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.10
Numéro Beilstein :
1098883
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Point d'ébullition
90 °C/0.2 mmHg (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CNC=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable