Principaux documents
47678
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.45
Beilstein:
3573590
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D +24±2°, c = 1% in ethyl acetate
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](COCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO5/c27-24(28)23(16-30-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)31-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
Clé InChI
DYBDGLCDMLNEMJ-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable