Documents
475998
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
274 °C (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
JLEMKZDHFGCHLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges