Principaux documents
475548
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +112°, c = 0.5 in methanol
Pf
203-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O
InChI
1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1
Clé InChI
LHBHZALHFIQJGJ-CABCVRRESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable