Principaux documents
47533
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-D-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.33
Beilstein:
4715790
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Activité optique
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in DMF
Pf
108-112 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
Clé InChI
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable