Key Documents
475319
Sigma-Aldrich
Zinc oxide hydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ZnO·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.39 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
>390 °C (lit.)
Densité
3.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O=[Zn]
InChI
1S/H2O.O.Zn/h1H2;;
Clé InChI
ZKGFCAMLARKROZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves