Principaux documents
474959
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isothiocyanatobenzoate
95%
About This Item
Formule linéaire :
SCNC6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.614 (lit.)
pb
150 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11-7-14/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter