Principaux documents
47475
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OPfp
≥96.0%
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline pentafluorophenyl ester, Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H18F5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.42
Beilstein:
4731096
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
127-129 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)c(F)c1F
InChI
1S/C26H18F5NO4/c27-19-20(28)22(30)24(23(31)21(19)29)36-25(33)18-10-5-11-32(18)26(34)35-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2/t18-/m0/s1
Clé InChI
CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.