Documents
474010
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
98%
Synonyme(s) :
(R)-3-Methoxy-1,2-propanediol cyclic carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +44°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
105-106 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densité
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O4/c1-7-2-4-3-8-5(6)9-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
DNSGQMOSYDHNHO-SCSAIBSYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup