Documents
473901
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
97%
Synonyme(s) :
Natrium-ethansulfonat monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2SO3Na·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
248-256 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate is the hydrated sodium salt of ethanesulfonic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable