Principaux documents
473766
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-propanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
Pf
66-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-13(9-17)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13,17H,9-11H2,1-3H3,(H,16,18)/t13-/m1/s1
Clé InChI
MSIDLARYVJJEQY-CYBMUJFWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable