Key Documents
471615
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4SO2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate is an isocyanate derivative.
Application
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate may be used as starting reagent in the synthesis of 2-chloroethyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate and 1-chloro-2-propyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chemistry of sulfonyl isocyanates and sulfonyl isothiocyanates. IX. Routes to substituted oxazolidin-2-ones and oxazolidine-2-thiones.
McFarland JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 17(2), 271-272 (1980)
Acetylative cleavage of (arylsulfonyl) ureas to N-acetylarenesulfonamides and isocyanates.
Nagasawa HT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(24), 4993-4996 (1985)