471186
2-Pentanone
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone
About This Item
Qualité
spectrophotometric grade
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
941 °F
Limite d'explosivité
8.2 %
Impuretés
<0.050% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
Point d'ébullition
101-105 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
Chaîne SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup