Documents
470163
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)pentane
95%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2CHCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(CC)CCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PQHNRODYYLFLRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup