Principaux documents
469742
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chloromandelonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH(OH)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
Pf
70-74 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H](C#N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H/t8-/m0/s1
Clé InChI
LSDSHEPNJSMUTI-QMMMGPOBSA-N
Application
Useful intermediate in the preparation of optically active α-hydroxy carboxylic acids, α-hydroxy aldehydes, α-hydroxy ketones, and 2-amino alcohols.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kruse, C.G. In Collins, A.N. Sheldrake, G.N. Crosby, J., Eds.
Chirality in Industry, 279-279 (1992)