Documents
469289
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-phenylalaninal
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +45°, c = 0.5 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
86-89 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m1/s1
Clé InChI
ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable