Principaux documents
468983
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H2(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
165-167 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F2NO4/c8-4-1-3(7(11)12)6(10(13)14)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
HGGRAOYTQNFGGN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid can be obtained from the nitration of 4,5-difluorobenzoic acid[1] or 3,4-difluorobenzoic acid.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Fluorinated benzoic acid derivatives.
DeGraw JI, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 13(4), 687-688 (1968)
Synthesis of 4-hydroxyquinolin-2 (1H)-one analogues and 2-substituted quinolone derivatives.
Jung J-C, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 61-67 (2001)