Principaux documents
468509
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
127-128 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges