Principaux documents
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~1,600
Contient
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
Concentration
60 wt. % in methacrylic acid/water
Indice de réfraction
n20/D 1.462
Viscosité
150-175 cP(lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
Application
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C