Key Documents
468215
Sigma-Aldrich
Cobalt tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Synonyme(s) :
Co(TMHD)3, Cobalt(III) (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Formule linéaire :
Co(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Co](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Application
Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable