Principaux documents
467960
Sigma-Aldrich
3-Methylcinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable