Principaux documents
466301
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Formule linéaire :
NiI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.99% trace metals basis
Qualité:
anhydrous
Forme:
powder
Solubilité:
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohols: slightly soluble(lit.)
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
797 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohols: slightly soluble(lit.)
Densité
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Application
Strongly accelerates Sml2 mediated homocoupling of imines into vicinal diamines and heterocoupling reactions between imines and ketones.[1]
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Adél Anna Ádám et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-02)
In the experimental work leading to this contribution, the parameters of the ultrasound treatment (temperature, output power, emission periodicity) were varied to learn about the effects of the sonication on the crystallization of Ni nanoparticles during the hydrazine reduction technique.
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.