Principaux documents
465127
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
5 G
105,00 €
105,00 €
Tarif150,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
105,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 €
Tarif150,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
100-104 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
Clé InChI
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Amino Weinreb amide.[1][2][3][4][5][6][7][8]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S. Nahm et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3815-3815 (1981)
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Angelastro, M.R. at al.
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)