Principaux documents
464546
Sigma-Aldrich
Boc-4-phenyl-Phe-OH
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-biphenylyl)propionic acid, Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, Boc-Bip-OH
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +21°, c = 2 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
103-107 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
Clé InChI
NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable