Documents
463809
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.03 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
≥99.99%
Pf
>350 °C (lit.)