Key Documents
463361
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl methacrylate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Contient
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.4335 (lit.)
Point d'ébullition
104 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCCOC(=O)C(C)=C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter