463019
Silicon tetrafluoride
electronic grade, ≥99.99%
Synonyme(s) :
Silicon(IV) fluoride
About This Item
Qualité
electronic grade
Pureté
≥99.99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: silicon
Impuretés
<0.5 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Argon + oxygen (Ar + O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Methane (CH4)
<3 ppm Nitrogen (N2)
<50 ppm Hydrogen fluoride (HF)
Point d'ébullition
−86 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Température de transition
critical temperature −14.2 °C
Densité
3.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si/c1-5(2,3)4
Clé InChI
ABTOQLMXBSRXSM-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles