462896
Poly(styrene-co-methyl methacrylate)
average Mw 100,000-150,000, pellets, styrene ~40 mol %
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Indice de fusion
1.0 g/10 min (200°C, 5.0kg)
Poids mol.
average Mw 100,000-150,000
Composition
styrene, ~40 mol %
Température de transition
Tg (DSC) 101 °C (onset)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8O2/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)5(6)7-3/h2-7H,1H2;1H2,2-3H3
Clé InChI
ADFPJHOAARPYLP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.