Principaux documents
462780
Sigma-Aldrich
Barium tetracyanoplatinate(II) hydrate
99.9%
Synonyme(s) :
Tetrakis(cyano-κC)platinate barium hydrate
About This Item
Formule linéaire :
BaPt(CN)4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.47 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99.9%
Pertinence de la réaction
core: barium
reagent type: catalyst
Pf
100 °C (dec.) (lit.)
Densité
3.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Ba++].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.Ba.H2O.Pt/c4*1-2;;;/h;;;;;1H2;/q;;;;+2;;-2
Clé InChI
BBYLKQFCIDTBFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable