462233
D-Galactal
95%
Synonyme(s) :
1,5-Anhydro-2-deoxy-D-lyxo-hex-1-enitol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Activité optique
[α]22/D −21.5°, c = 1.2 in methanol
Pf
99-103 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
YVECGMZCTULTIS-HSUXUTPPSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable