462195
1,3-Dibutyl-2-thiobarbituric acid
95%
About This Item
Essai
95%
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
61-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN1C(=O)CC(=O)N(CCCC)C1=S
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable