Principaux documents
462187
Sigma-Aldrich
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H39N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
122-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1cc2C(=N)NC(=N)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H39N3O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-28-21-17-19-20(24(26)27-23(19)25)18-22(21)29-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3,(H3,25,26,27)
Clé InChI
BSEHMIIRKOOGMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline (3-Imino-5,6-dioctoxyisoindol-1-amine) is a heterocyclic building block useful in chemical synthesis studies.
Application
  • reactant in template condensation reaction
  • reactant in synthesis of nonmetalated triazolephthalocyanine derivatives
  • reactant for synthesis of Group VIA metal octaalkoxymetallophthalocyanines
  • reactant for preparation of nickel and zinc phthalocyaninato-triazolehemiporphyrazinato complexes
  • reactant for preparation of unsymmetric substituted push-pull phthalocyanines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable