Principaux documents
461822
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)titanium(IV)
Synonyme(s) :
Bisindenyltitanium dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H14Cl2Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Pf
190-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ti]123456789(Cl)C%10C1=C2[C]3%11=[C]4%10C=CC=C%11.C%12=C[C]5%13=[C]6(C=C%12)C7=C8C9%13
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Ti/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
JXBKMHHGNJJERO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Organometallics, 12, 559-559 (1993)