Principaux documents
461687
Sigma-Aldrich
N,N-Bis[(S)-(−)-1-phenylethyl]phthalamic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
2-[[C6H5CH(CH3)]2NCO]C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]22/D −153°, c = 1 in chloroform
Pf
100-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO3/c1-17(19-11-5-3-6-12-19)25(18(2)20-13-7-4-8-14-20)23(26)21-15-9-10-16-22(21)24(27)28/h3-18H,1-2H3,(H,27,28)/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
NCYIVOVUPRJYNJ-ROUUACIJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable